Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase Protein
Product Code. 16097251
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16097251
Brand: enQuireBio™ QP8941ec1mg
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Accession Number NP_416973.1
Gene ID (Entrez) 946952
Name 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol dapA
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity E. coli
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MFTGSIVAIV TPMDEKGNVC RASLKKLIDY HVASGTSAIV SVGTTGESAT LNHDEHADVV MMTLDLADGR IPVIAGTGAN ATAEAISLTQ RFNDSGIVGC LTVTPYYNRP SQEGLYQHFK AIAEHTDLPQ ILYNVPSRTG CDLLPETVGR LAKVKNIIGI KEATGNLTRV NQIKELVSDD FVLLSGDDAS ALDFMQLGGH GVISVTANVA ARDMAQMCKL AAEGHFAEAR VINQRLMPLH NKLFVEPNPI PVKWACKELG LVATDTLRLP MTPITDSGRE TVRAALKHAG LL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt