Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL128 Protein
Product Code. p-7155748
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16008441
Brand: enQuireBio™ QP9537ye10ug
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus Uncharacterized protein UL128, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Name Uncharacterized protein UL128 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol UL128
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Cytomegalovirus
Species Yeast
Protein Tag His
Sequence MSPKDLTPFL TTLWLLLGHS RVPRVRAEEC CEFINVNHPP ERCYDFKMCN RFTVALRCPD GEVCYSPEKT AEIRGIVTTM THSLTRQVVH NKLTSCNYNP LYLEADGRIR CGKVNDKAQY LLGAAGSVPY RWINLEYDKI TRIVGLDQYL ESVKKHKRLD VCRAKMGYML Q
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato