Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus/Rhesus Macaque BCMA Fc Protein
Code produit 18788246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18788246 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18788246 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 10029BC050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Cynomolgus/Rhesus Macaque BCMA Fc Protein is derived from HEK293. The Recombinant Cynomolgus/Rhesus Macaque BCMA Fc Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number XP_005591343
For Use With (Application) Bioactivity
Gene ID (Entrez) 608
Molecular Weight (g/mol) 33 kDa
Quantity 50 μg
Source Human embryonic kidney cell,HEK293-derived BCMA/TNFRSF17 protein, (N-terminus) Cynomolgus Monkey BCMA (Met1-Ile54) Accession &Num; XP_005591343 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Storage Requirements 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution.
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, TNFRSF13A, TNFRSF17, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Specific Reactivity BCMA/TNFRSF17
Conjugate Unconjugated
Species Cynomolgus Monkey, Rhesus macaque
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Buffer Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie« Blue Staining.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.