Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Resistin / ADSF / RETN Protein
Product Code. p-7153392
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16094440
Marke: enQuireBio™ QP6598ec10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Resistin / ADSF / RETN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Accession Number NP_899206.1
Gene ID (Entrez) 369020
Name Resistin / ADSF / RETN Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol RETN
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Bovine
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence QSLCPIDKAI SEKIQEVTTS LVPGAVRIIG LDCRSVTSRG SLVTCPSGFA VTGCTCGSAC GSWDVRAETT CHCQCAGMDW TGARCCRLHI Q
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt