Learn More
Beskrivning
RDM1 Polyclonal specifically detects RDM1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | RDM1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:200-1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | MGC33977, RAD52 homolog B, RAD52 homolog B (S. cerevisiae), RAD52 motif 1, RAD52 motif-containing protein 1, RAD52B |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 125-284 of human RDM1 (NP_663629.1). NGCSKRIIKLQELSDLEERENEDSMVPLPKQSLKFFCALEVVLPSCDCRSPGIGLVEEPMDKVEEGPLSFLMKRKTAQKLAIQKALSDAFQKLLIVVLESGKIAVEYRPSEDIVGVRCEEELHGLIQVPCSPWKQYGQEEEGYLSDFSLEEEEFRLPELD |
| Purification Method | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?