Description
Rabphilin 3A Polyclonal antibody specifically detects Rabphilin 3A in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Rabphilin 3A |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | Exophilin-1, KIAA0985exophilin-1, rabphilin, rabphilin 3A homolog (mouse), rabphilin-3A |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human Rabphilin 3A (NP_055769.2).,, Sequence:, MTDTVFSNSSNRWMYPSDRPLQSKLQAGWSVHPGGQPDRQRKQEELTDEEKEIINRVIARAEKMEEMEQERIGRLVDRLENMRKNVAGDGVNRCILCGEQLGMLGSACVVCEDCKKNVCTKCGVETNNRLHSVWLCKICIEQREVWKRSGAWFFKGFPKQVLPQPMPIKKTKPQQPVSEPAAPEQPAPEPKHPARAPARGDSEDRRGPGQKTGPDPASAPGRGNYGPPVRRASEARMSSSSRDSESWDHSGGAGDSSRSPAGLRRANSVQASRPAPGSVQ |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?