Learn More
Rabbit anti-Rat IgG2b Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-69611
Artikelnummer. 18675416
  • 502.00€ / 1mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
IgG2b Polyclonal antibody specifically detects IgG2b in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Immunoelectrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG2b
Polyclonal
Unconjugated
Whole antiserum
Pools of purified homogenous IgG2b isolated from rat serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
1 mL
Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Reconstitute the lyophilized antiserum by adding 1 mL sterile distilled water. Dilutions may be prepared by adding phosphate buffered saline (PBS, pH 7.2).
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
ELISA, Immunoprecipitation, Immunoelectrophoresis
LYOPH
ELISA, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunoelectrophoresis
Rabbit
Whole Antiserum
RUO
Secondary
Rat
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt