Learn More
Rabbit anti-Monkey IgA Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-69199
Product Code. 18655686
  • 491.00€ / 1mL
Description
IgA Fc Polyclonal antibody specifically detects IgA Fc in Monkey samples. It is validated for Immunoelectrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IgA Fc
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Whole Antiserum
RUO
Reconstitute the lyophilized antiserum by adding 1 mL sterile distilled water. Dilutions may be prepared by adding phosphate buffered saline (PBS, pH 7.2).
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunoelectrophoresis
LYOPH
Whole antiserum
Pools of purified IgA isolated from Rhesus monkey serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
1 mL
Secondary
Monkey
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt