Learn More
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals ProductsDescription
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Hu
Immunostaining
Specifications
Specifications
| Antigen | Human IgG |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
| Quantity | 2 mL |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Target Species | Human |
| Form | Lyophilized |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?