Learn More
Rabbit anti-Guinea pig serum proteins, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB9258.2mL
Product Code. 16264640
  • 499.00€ / 2mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit anti-Guinea pig serum proteins
Polyclonal
Rabbit anti-guinea pig IgG recognizes Guinea pig serum proteins. This secondary antibody was purified using delipidation and defibrination.
Lyophilized from 10mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2
Guinea pig serum proteins
2 mL
Guinea Pig
Lyophilized
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Rabbit
This product was prepared from polyspecific antiserum by a delipidationand defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a multipleprecipitin arcs against guinea pig serum.
Secondary
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 2mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only