Learn More
Rabbit anti-Guinea Pig IgG Fc Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-72634
This item is not returnable.
View return policy
Description
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Guinea Pig samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Specifications
| IgG Fc | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:5000 - 1:15000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200, Dot Blot | |
| Guinea Pig IgG F(c) fragment | |
| 1 mg | |
| Secondary | |
| Guinea Pig | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot | |
| Alkaline Phosphatase (AP) | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| No reaction was observed against Guinea Pig IgG F(ab'). | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering