Learn More
GPR37 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR37.
Marque: Abnova PAB16374.50ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| GPR37 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR37. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| O15354 | |
| GPR37 | |
| A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to human GPR37. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| N-terminal extracellular domain of human. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (20 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| GPR37 | |
| EDNRBL/PAELR/hET(B)R-LP | |
| Rabbit | |
| Immunoaffinity purification | |
| RUO | |
| 2861 | |
| Human | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu