Learn More
Rabbit anti-Goat IgG F(ab')2 fragment, FITC, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB10581.2mg
Product Code. 16282900
  • 406.00€ / 2mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Rabbit anti-Goat IgG F(ab')2 fragment
Polyclonal
Rabbit anti-goat IgG recognizes goat IgG F(ab')2 fragment. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Fluorescein.
Lyophilized from 10mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% thimerosal)
Goat IgG F(ab')2 fragment
2 mg
Goat
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunofluorescence
FITC
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Rabbit
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
Secondary
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only