missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit Anti-Cow IgM H&L (Alkaline Phosphatase), Abcam

Product Code. 32116274
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 μg
Unit Size:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32116274 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32116274 Supplier Abcam Supplier No. ab112634500ug
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-10-2026
Add to basket
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Rabbit Anti-Cow IgM H&L (Alkaline Phosphatase)

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

.

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Spécification

Antigen Cow IgM
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alkaline Phosphatase (AP)
Formulation pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 1.19% HEPES, 0.58% Sodium chloride, 0.2% BSA, 0.01% Magnesium chloride, 0.001% Zinc chloride
Host Species Rabbit
Immunogen Cow IgM
Purification Method Affinity purification
Quantity 500 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Secondary
Target Species Cow
Content And Storage 4°C
Product Type Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Target Molecule Cow IgM
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.