Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottle with Tubing Side Arm
Product Code. 10599530
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
Each
Pack of 10
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10599530
Marque: Pyrex 1531/06D
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Store and discharge a variety of liquids with this robust aspirator bottle. Pyrex™ Aspirator Bottles with Tubing Side Arm are useful as a delivery or storage container for a wide range of solutions. These bottles feature sturdy ring necks with a heavy duty rims.
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
  • Withstands repeated sterilization (wet or dry)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacity (Metric) 250 mL
Diameter (Metric) Inner Neck 18 mm
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 131 mm
Product Type Aspirator Bottle
Diameter (Metric) 73 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis