Learn More
PURUS™ 60-layer EnviroTack™ Contamination Control Mats
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15391972 Alle ansehen Purus Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Blue
Gray
White
Dimensions (L x W):
18 x 36 in.
18 x 45 in.
24 x 30 in.
24 x 36 in.
26 x 45 in.
36 x 36 in.
36 x 45 in.
Surface Coating:
High Tack
Regular Tack
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15391972
missing translation for 'mfr': PURUS™ PS 2645 64 BHT
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Exclusively from PURUS™, EnviroTack™ mats are the first ever contamination control products that contain GMO free, plant-based renewable materials, providing an environmentally friendly alternative to removing dirt and dust from foot traffic and equipment wheels
  • Eco-friendly containing a proprietary GMO free, plant based renewable material that reduces CO2 emissions during the manufacturing process
  • Strong & Effective delivering reliable and high-end performance
  • Consistent adhesive coverage for maximum performance of each layer
  • Can be recycled in conventional plastic recycling streams or through Fisher Scientific's partnership with PURUS™ and Terra Cycle
  • Low profile numbered tabs ensure one-sheet-at-a-time removal and indicate number of remaining layers
Zertifizierungen
Manufactured in ISO 9001 certified facility
Compliance
Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000)
Spezifikation
Certifications/Compliance Manufactured in an ISO 9001 certified facility
Dimensions (L x W) 26 x 45 in.
For Use With (Application) For use in Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, and Industrial Applications
Quantity 60 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs.
Surface Coating High Tack
Color Blue
Material LDPE Blend
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt