Learn More
PSF2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Specifica
| Antigen | PSF2 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30229165
|
Novus Biologicals
NBP3-38597-20ul |
20 μL |
190.00€
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30226580
|
Novus Biologicals
NBP3-38597-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
PSF2 Polyclonal antibody specifically detects PSF2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpecifica
| PSF2 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 51659 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| DNA replication complex GINS protein PSF2, GINS complex subunit 2, GINS complex subunit 2 (Psf2 homolog), HSPC037, PSF2Pfs2 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-185 of human PSF2 (NP_057179.1).,, Sequence:, MDAAEVEFLAEKELVTIIPNFSLDKIYLIGGDLGPFNPGLPVEVPLWLAINLKQRQKCRLLPPEWMDVEKLEKMRDHERKEETFTPMPSPYYMELTKLLLNHASDNIPKADEIRTLVKDMWDTRIAKLRVSADSFVRQQEAHAKLDNLTLMEINTSGTFLTQALNHMYKLRTNLQPLESTQSQDF | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto