Learn More
PRR5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
178.00€
Specifications
Antigen PRR5
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18556564
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-76568-0.025mg
0.025 mg
178.00€
25µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
PRR5 Polyclonal antibody specifically detects PRR5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
PRR5
Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
Human
NP_851850
55615
Antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human PRR5. The immunogen is located within amino acids 310 - 360 of PRR5. Amino Acid Squence: PSRLYPTTQPPEQGLDPTR
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
1 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
RUO
PBS with 0.02% Sodium Azide
FLJ20185, FLJ20185k, proline rich 5 (renal), protein observed with Rictor-1
PRR5
IgG
Affinity Purified
PRR5 antibody is predicted to not cross-react with other Protor protein family members.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt