Learn More
protocadherin beta 4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94386-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18675932
  • 190.00€ / 0.02mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
protocadherin beta 4 Polyclonal antibody specifically detects protocadherin beta 4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
protocadherin beta 4
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
PCDH-BETA4, protocadherin beta 4, protocadherin beta-4
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 28-300 of human PCDHB4 (NP_061761.1). EPIRYSVLEETESGSFVAHLAKDLGLGIGELASRSARVLSDDDKQRLQLDRQTGDLLLREKLDREELCGPIEPCVLHFQVFLEMPVQFFQGELLIQDINDHSPIFPEREVLLKILENSQPGTLFPLLIAEDLDVGSNGLQKYTISPNSHFHILTRNHSEGKKYPDLVQDKPLDREEQPEFSLTLVALDGGSPPRSGTVMVRILIMDINDNAPEFVHTPYGVQVLENSPLDSPIVRVLARDIDAGNFGSVSYGLFQASDEIKQTFSINEVTGEI
0.02 mL
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
56131
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado