Learn More
Protocadherin-17 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen Protocadherin-17
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18667632
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97901-100ul
100 μg
326.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18622055
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97901-50ul
50 μg
216.00€
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Protocadherin-17 Polyclonal antibody specifically detects Protocadherin-17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
Protocadherin-17
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
PBS (pH 7.0)
27253
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
PCDH68protocadherin-68, PCH68Protocadherin-68, protocadherin 17, protocadherin 68, protocadherin-17
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Protocadherin-17 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt