Learn More
Proteasome 20S beta 3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38629-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30231660
  • 190.00€ / 20µL
Description
Proteasome 20S beta 3 Polyclonal antibody specifically detects Proteasome 20S beta 3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Proteasome 20S beta 3
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
EC 3.4.25.1, HC10-II, MGC4147, proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 3, Proteasome chain 13, Proteasome component C10-II, proteasome subunit beta type-3, Proteasome theta chain
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-205 of human Proteasome 20S beta 3 (NP_002786.2).,, Sequence:, MSIMSYNGGAVMAMKGKNCVAIAADRRFGIQAQMVTTDFQKIFPMGDRLYIGLAGLATDVQTVAQRLKFRLNLYELKEGRQIKPYTLMSMVANLLYEKRFGPYYTEPVIAGLDPKTFKPFICSLDLIGCPMVTDDFVVSGTCAEQMYGMCESLWEPNMDPDHLFETISQAMLNAVDRDAVSGMGVIVHIIEKDKITTRTLKARMD
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
5691
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado