Description
Proteasome 20S alpha 3 Polyclonal specifically detects Proteasome 20S alpha 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
| Antigen | Proteasome 20S alpha 3 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 488 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 3.4.25.1, HC8MGC32631, Macropain subunit C8, MGC12306, Multicatalytic endopeptidase complex subunit C8, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 3, Proteasome component C8, proteasome subunit alpha type-3, proteasome subunit C8, PSC3, PSC8 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Proteasome 20S alpha 3 (AAH29402.1; Met1-Met255). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?