Learn More
Novus Biologicals™ Proprotein Convertase 9/PCSK9 Antibody (Boehringer anti-PCSK9) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Specifications
Antigen Proprotein Convertase 9/PCSK9
Clone Boehringer anti-PCSK9
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30045814
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28525-100ug
100 μg
338.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30047343
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28525-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30045736
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28525-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Proprotein Convertase 9/PCSK9 Monoclonal antibody specifically detects Proprotein Convertase 9/PCSK9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
Proprotein Convertase 9/PCSK9
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
PCSK9
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Boehringer anti-PCSK9
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q8NBP7
255738
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt