Learn More
Proguanil Hydrochloride, Mikromol™
Description
Proguanil Hydrochloride
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Chlorguanide Hydrochloride |
| CAS | 637-32-1 |
| Analyte or Component Names | Chlorguanide Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C11 H16 Cl N5 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Proguanil hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-5-(1-methylethyl)biguanide hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-5-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, 3359 RP, Chloroguanide hydrochloride, Chloroquanil, Diguanyl, Drinupal, Drinupal hydrochloride, Guanatol, Guanatol hydrochloride, M 4888, Paludrine, Paludrine hydrochloride, Palusil, Palusil hydrochloride, Proguanil hydrochloride, RP 3359, SN 12,837, SN 12837, Tirian, Tirian hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | 1-(4-chlorophenyl)-3-(N-propan-2-ylcarbamimidoyl)guanidine;hydrochloride |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?