Få mere at vide
Procaine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052585
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30052585 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052585 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0596.02
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Procaine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Procaine N-Oxide
CAS 1027072-50-9
Analyte or Component Names Procaine N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H20 N2 O3
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Ethanol, 2-(diethyloxidoamino)-, 1-(4-aminobenzoate), Procaine N-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C13H20N2O3/c1-3-15(17,4-2)9-10-18-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC Name 2-(4-aminobenzoyl)oxy-N,N-diethylethanamine oxide
Molecular Weight (g/mol) 252.31
Quantity 100 mg
Formula Weight 252.1474 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.