missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Preprotachykinin-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-35689-20ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Preprotachykinin-1 Polyclonal antibody specifically detects Preprotachykinin-1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| Preprotachykinin-1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Hs.2563, NK2, NKNA, NPK, PPT, protachykinin-1, TAC1, TAC2 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-129 of human Preprotachykinin-1 (NP_003173.1).,, Sequence:, MKILVALAVFFLVSTQLFAEEIGANDDLNYWSDWYDSDQIKEELPEPFEHLLQRIARRPKPQQFFGLMGKRDADSSIEKQVALLKALYGHGQISHKRHKTDSFVGLMGKRALNSVAYERSAMQNYERRR | |
| 20 μL | |
| Growth and Development, Neuroendocrinology, Neuroscience | |
| 6863 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido