Learn More
pregcy zone protein Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spezifikation
Antigen pregcy zone protein
Concentration 0.31 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16891335
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
21742-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16881335
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
21742-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
pregcy zone protein
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P20742
5858
pregcy zone protein Fusion Protein Ag16471
Primary
-20°C
PZP
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CPAMD6, pregcy zone protein, PZP
PZP
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt