Learn More
PREB Antibody (SR1780), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-22579-50ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18679734
  • 338.00€ / 50µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
PREB Monoclonal antibody specifically detects PREB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PREB
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
SR1780
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
MGC3467, prolactin regulatory binding-element protein, prolactin regulatory element binding, prolactin regulatory element-binding protein, SEC12Mammalian guanine nucleotide exchange factor mSec12
A synthesized peptide derived from human PREB (Uniprot #: Q9HCU5)
50 μg
Transcription Factors and Regulators
10113
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado