Learn More
PRDX3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Brand:  Proteintech 81833-1-RR-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30234125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    129.00€ / 20µL
    Save 20.00€
    13% Off
Description
The PRDX3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human PRDX3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PRDX3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
PRDX3
Recombinant Monoclonal
1000 μg/mL
AOP-1; AOP1; MER5; MGC104387; MGC24293; PRO1748; SP-22
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
28 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
1L11
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
10935
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis