Learn More
Pramoxine Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Pramoxine Hydrochloride |
| CAS | 637-58-1 |
| Analyte or Component Names | Pramoxine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H27 N O3 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride, 3389W95 |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?