Learn More
Pramipexole, Mikromol™
Produktkode 17961986
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
17961986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17961986 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0332.000100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pramipexole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Pramipexole
CAS 104632-26-0
Analyte or Component Names Pramipexole
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10H17N3S
Certifications/Compliance ISO 17025
SMILES CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Molecular Weight (g/mol) 211.33
Quantity 100 mg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.