missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pramipexole, Mikromol™
Beskrivelse
Pramipexole
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Pramipexole |
| CAS | 104632-26-0 |
| Analyte or Component Names | Pramipexole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10H17N3S |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| SMILES | CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 211.33 |
| Quantity | 100 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?