Learn More
Novus Biologicals™ PPIL3 Protein
Product Code. 18507651 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
Unit Size:
0.50mg
This item is not returnable. Se returpolicy
Produktkod. 18507651
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP1724720.5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity
A bioactive recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-161 of Human PPIL3 The Recombinant Human PPIL3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PPIL3 Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT
Molecular Weight (g/mol) 20.3kDa
Purification Method SDS-PAGE
Quantity 0.5 mg
Source Human
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatory Status RUO
Common Name PPIL3
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >90%
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.