Learn More
Beschreibung
PP2C gamma/PPM1G Polyclonal specifically detects PP2C gamma/PPM1G in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PP2C gamma/PPM1G |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 4-6 uL/mg of lysate |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | EC 3.1.3.16, MGC1675, MGC2870, PP2C, gamma, PP2CG, PP2C-gamma, PP2CGAMMA, PPM1C, PPP2CG, Protein phosphatase 1C, protein phosphatase 1G, protein phosphatase 1G (formerly 2C), magnesium-dependent, gamma isoform, protein phosphatase 2, catalytic subunit, gamma isoform, protein phosphatase 2C gamma isoform, Protein phosphatase 2C isoform gamma, Protein phosphatase magnesium-dependent 1 gamma, protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1G |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human PP2C gamma/PPM1G (Accession#: O15355; Met 317-Asp 546) |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?