Description
- Mixture, consisting of the following components: Water, potassium nitrate, potassium chloride
- Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
- Protective gloves recommended for frequent or long-term skin contact
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7757-79-1 |
| Melting Point | −6°C |
| Boiling Point | 104°C |
| Color | Colorless |
| Density | 1.12g/cm3 |
| Concentration | 0.001 M |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 250 mL |
| Solution Type | Potassium Nitrate |
| Formulation | 2 mol/l KNO3 + 0.001 mol/l KCl solution |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?