Learn More
Potassium hydrogen carbonate, ACS reagent
Product Code. 11914311 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11914311
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 446301000
Request Bulk or Custom Format
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molecular Formula CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
MDL Number MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Melting Point 292.0°C
Quantity 100 g
Linear Formula KHCO3
Merck Index 15,773
Solubility Information Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
IUPAC Name potassium;hydrogen carbonate
Formula Weight 100.12
Grade ACS Reagent
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Potassium hydrogen carbonate
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.