Learn More
Descrizione
Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | Desmoglein-3 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | DSG3/8613R |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa300-500) of human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?