missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford POPSO
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Beskrivelse
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 68189-43-5
Molecular Formula: C10H22N2O8S2
Molecular Weight: 362.4Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | POPSO |
| CAS | 68189-43-5 |
| Quantity | 25 g |
| Molecular Formula | C10H22N2O8S2 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion