Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
C3orf39 Polyclonal specifically detects C3orf39 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | C3orf39 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulation | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | NP_116195 |
| Gene Alias | AGO61, C3orf39, chromosome 3 open reading frame 39, EC 2.4, FLJ14566, glycosyltransferase, glycosyltransferase-like domain containing 2, MDDGA8 |
| Gene Symbols | GTDC2 |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?