Learn More
Cytiva Polyvinyl Chloride Fume Cupboard
Click to view available options
Width (Metric):
120 cm
150 cm
180 cm
Dimensione della confezione:
Each
Descrizione
- Fume cupboard made of polyvinylchloride with glare fluorescent tube lightening
- Standard sorbridge PVC (= registry fume cupboards)
- PVC rear panel over the entire width of the fume hood
- Guide the air at the top and bottom
- Uses all types of solvents, volatile products, powders, condensing
Specifica
Specifica
| Product Type | Fume Cupboard |
| Lighting Type | Glare Fluorescent Tube |
| Material | PVC |
| Certifications/Compliance | NFX 15-210 class B & EN 14175 |
| Quantity | 1 Ea. |
| Width (Metric) | 150 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto