Learn More
Eppendorf™ Polypropylene V-Bottom 384 Well DNA LoBind Microplate
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
No. per Pack:
80
240
Unit Size:
Pack of 240
Pack of 80
Spécification
Spécification
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterility | Sterile |
| Well Shape | Conical Bottom (V-well) |
| No. per Pack | 80 |
| Quantity | 80/Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu