Learn More
Polycystin-1/PKD1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 518.00€
Specifications
Antigen Polycystin-1/PKD1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18693550
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-93178-0.02ml
0.02 mL
216.00€
0.02mL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18627820
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-93178-0.1ml
0.1 mL
518.00€
0.10mL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Polycystin-1/PKD1 Polyclonal antibody specifically detects Polycystin-1/PKD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
Polycystin-1/PKD1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Autosomal dominant polycystic kidney disease 1 protein, PBP, Pc-1, polycystic kidney disease 1 (autosomal dominant), polycystic kidney disease-associated protein, polycystin 1, polycystin-1, transient receptor potential cation channel, subfamily P, member 1, TRPP1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 3700-3860 of human PKD1 (NP_001009944.2). RLQSAIKQELHSRAFLAITRSEELWPWMAHVLLPYVHGNQSSPELGPPRLRQVRLQEALYPDPPGPRVHTCSAAGGFSTSDYDVGWESPHNGSGTWAYSAPDLLGAWSWGSCAVYDSGGYVQELGLSLEESRDRLRFLQLHNWLDNRSRAVFLELTRYSPA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5310
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado