Learn More
Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000
Código de producto. 10614882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
500 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
10614882 500 g Glass bottle 500g
10409670 25 g Glass bottle 25g
10604882 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10614882 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183255000
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 9003-20-7 | (C4H6O2)n | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9003-20-7
Molecular Formula (C4H6O2)n
Molecular Weight (g/mol) 86.09
MDL Number MFCD00084457
InChI Key XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC Name ethenyl acetate
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Especificaciones
Physical Form Beads
Linear Formula [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Density 1.1800g/mL
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in low molecular weight alcohols, esters,, benzene and chorinated hydrocarbons
Quantity 500 g
Infrared Spectrum Authentic
Loss on Drying 4% max.
Packaging Glass bottle
Specific Gravity 1.18
Chemical Name or Material Poly(vinyl acetate), Average M.W. 170.000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.