Learn More
Beschreibung
PNPLA8 Polyclonal specifically detects PNPLA8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PNPLA8 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | calcium-independent phospholipase A2-gamma, EC 3.1.1.5, Intracellular membrane-associated calcium-independent phospholipase A2 gamma, iPLA2 gamma, IPLA22, IPLA2-2, iPLA2-gamma, IPLA2GIPLA2(GAMMA), membrane-associated calcium-independent phospholipase A2 gamma, patatin-like phospholipase domain containing 8, Patatin-like phospholipase domain-containing protein 8, PNPLA-gamma |
| Gene Symbols | PNPLA8 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DSGWLKQKNIKQAIKSLKKYSDKSAEKSPFPEEKSHIIDKEEDIGKRSLFHYTSSITTKFGDSFYFLSNHINSYFKRKEKMSQQKENE |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?