Learn More
PNMT Antibody (CL11434) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30300912 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30300912 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30300912 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321193JF525
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Mouse Monoclonal Antibody
PNMT Monoclonal antibody specifically detects PNMT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen PNMT
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL11434
Conjugate Janelia Fluor 525
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.1.1, EC 2.1.1.28, Noradrenaline N-methyltransferase, PENTMGC34570, phenylethanolamine N-methylase, phenylethanolamine N-methyltransferase, PNMTase
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P11086, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5409
Target Species Human
Content And Storage Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.