Learn More
PMVK/phosphomevalonate kinase Antibody (OTI2F9), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
PMVK/phosphomevalonate kinase Monoclonal specifically detects PMVK/phosphomevalonate kinase in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
| Antigen | PMVK/phosphomevalonate kinase |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI2F9 |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulation | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Gene Alias | hPMK, HUMPMKI, phosphomevalonate kinase, PMKA, PMKase, PMKEC 2.7.4.2, PMKI |
| Gene Symbols | PMVK |
| Host Species | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?