Learn More
PMM1/Phosphomannomutase 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
483.00€
Specifica
| Antigen | PMM1/Phosphomannomutase 1 |
|---|---|
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
Descrizione
PMM1/Phosphomannomutase 1 Polyclonal specifically detects PMM1/Phosphomannomutase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| PMM1/Phosphomannomutase 1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Q92871 | |
| 5372 | |
| Synthetic peptides corresponding to PMM1/Phosphomannomutase 1. The peptide sequence was selected from the N terminal of PMM1/Phosphomannomutase 1. Peptide sequence MAVTAQAARRKERVLCLFDVDGTLTPARQKIDPEVAAFLQKLRSRVQIGV. | |
| Primary |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| brain glucose-1,6-bisphosphatase, EC 5.4.2.8, phosphomannomutase 1, PMM 1, PMMH22, PMMH-22, Sec53 | |
| PMM1 | |
| IgG | |
| 30 kDa |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto