Learn More
PLCXD2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93388-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18611701
  • 470.00€ / 0.10mL
Description
PLCXD2 Polyclonal antibody specifically detects PLCXD2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PLCXD2
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
Phosphatidylinositol-Specific Phospholipase C, X Domain Containing 2, PI-PLC X Domain-Containing Protein 2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-305 of human PLCXD2 (NP_001172035.1). MLAVRKARRKLRMGTICSPNPSGTKTSSEVCNADWMASLPPHLHNLPLSNLAIPGSHDSFSYWVDEKSPVGPDQTQAIKRLARISLVKKLMKKWSVTQNLTFREQLEAGIRYFDLRVSSKPGDADQEIYFIHGLFGIKVWDGLMEIDSFLTQHPQEIIFLDFNHFYAMDETHHKCLVLRIQEAFGNKLCPACSVESLTLRTLWEKNCQVLIFYHCPFYKQYPFLWPGKKIPAPWANTTSVRKLILFLETTLSERASRGSFHVSQAILTPRVKTIARGLVGGLKNTLVHSNRWNSHGPSLLSQERS
0.1 mL
Endocrinology, Signal Transduction
257068
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato