Learn More
Descripción
PLAGL1 Polyclonal specifically detects PLAGL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | PLAGL1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | DKFZp781P1017, LOT-1, LOT1ZACLost on transformation 1, MGC126275, MGC126276, PLAG-like 1, pleiomorphic adenoma gene-like 1, pleiomorphic adenoma gene-like protein 1, Pleiomorphic adenoma-like protein 1, Tumor supressor ZAC, ZAC tumor supressor, ZAC1, zinc finger protein PLAGL1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PLAGL1 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?