Learn More
PLAG1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-56656
 View more versions of this product
Product Code. 18261214
  • 624.00€ / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PLAG1 Polyclonal specifically detects PLAG1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PLAG1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
COL1A2/PLAG1 fusion, pleiomorphic adenoma gene 1, Pleiomorphic adenoma gene 1 protein, SGPA, zinc finger protein PLAG1, ZNF912
Rabbit
Affinity Purified
RUO
5324
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
PLAG1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:EPVDFLDPFTCNVSVPIKDELLPVMSLPSSELLSKPFTNTLQLNLYNTPFQSMQSSGSAHQ
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only