Learn More
PLA2R1 Antibody (PLA2R1/4893), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-44596-20ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30297835
  • 256.00€ / 20µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
PLA2R1 Monoclonal antibody specifically detects PLA2R1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PLA2R1
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A purified
RUO
22925
Store at 4⪚C.
IgG2 κ
Immunohistochemistry
PLA2R1/4893
Unconjugated
180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180kD, secretory phospholipase A2 receptor
Recombinant fragment (around aa300-600) of human PLA2R1 protein (Uniprot: Q13018). Exact sequence is proprietary.
20 μg
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado